Stampa…
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-[4-(Chlorocarbonyl)phenyl]-1H-pyrazole
OR23289-1G OR23289-250MG
APOSOR23289-1GEA 118 EUR
APOSOR23289-1G APOSOR23289-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoyl chloride
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoyl chloride
Formula: C₁₀H₇ClN₂O
Peso molecolare: 206,628 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681936
CAS Number: 220461-83-6
UN: 3261
ADR: 8,III