Stampa…
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23283-1G OR23283-250MG
APOSOR23283-1GEA 181 EUR
APOSOR23283-1G APOSOR23283-250MG
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₁₀H₆ClNOS
Peso molecolare: 223,679 g/mol
Punto di fusione: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02681968
CAS Number: 36094-04-9
UN: 3261
ADR: 8,III