Stampa…
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23279-1G OR23279-5G OR23279-10G
APOSOR23279-1GEA 132 EUR
APOSOR23279-1G APOSOR23279-5G APOSOR23279-10G
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₉H₇NOS₂
Punto di fusione: 130…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02682090
CAS Number: 499770-66-0