Stampa…
6-(Morpholin-4-yl)nicotinic acid hydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(4-Morpholino)nicotinohydrazide
OR23277-1G OR23277-250MG
APOSOR23277-1GEA 149 EUR
APOSOR23277-1G APOSOR23277-250MG
6-(Morpholin-4-yl)nicotinic acid hydrazide
6-(Morpholin-4-yl)nicotinic acid hydrazide
Formula: C₁₀H₁₄N₄O₂
Peso molecolare: 222,244 g/mol
Punto di fusione: 196…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407297
CAS Number: 388088-71-9