Stampa…
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-(Chlorosulphonyl)-2-(morpholin-4-yl)pyridine, 4-[5-(Chlorosulphonyl)pyridin-2-yl]morpholine
OR23272-1G OR23272-250MG
APOSOR23272-1GEA 352 EUR
APOSOR23272-1G APOSOR23272-250MG
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₁₁ClN₂O₃S
Peso molecolare: 262,713 g/mol
Punto di fusione: 118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681929
CAS Number: 337508-68-6
UN: 3261
ADR: 8,III