Stampa…
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,2,3-thiadiazole
OR23262-1G OR23262-250MG
APOSOR23262-1GEA 129 EUR
APOSOR23262-1G APOSOR23262-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzyl bromide
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzyl bromide
Formula: C₉H₇BrN₂S
Peso molecolare: 255,134 g/mol
Punto di fusione: 135…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052102
CAS Number: 163798-92-3