Stampa…
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23251-1G OR23251-5G
APOSOR23251-1GEA 130 EUR
APOSOR23251-1G APOSOR23251-5G
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Punto di ebollizione: 70…80 °C (0,1 mm Hg)
Densità: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086113
CAS Number: 6831-91-0