Stampa…
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23248-1G OR23248-250MG
APOSOR23248-1GEA 39.4 EUR
APOSOR23248-1G APOSOR23248-250MG
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Peso molecolare: 188,226 g/mol
Punto di fusione: 88…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02682046
CAS Number: 153863-35-5