Stampa…
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23245-1G OR23245-5G
APOSOR23245-1GEA 364 EUR
APOSOR23245-1G APOSOR23245-5G
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂S
Punto di fusione: 57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681919
CAS Number: 342405-38-3
UN: 3261
ADR: 8,III