Stampa…
2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Carboxy-2,2'-bithiophene, [2,2'-Bithiophene]-5-carboxylic acid
OR23231-1G OR23231-250MG
APOSOR23231-1GEA 184 EUR
APOSOR23231-1G APOSOR23231-250MG
2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₆O₂S₂
Peso molecolare: 210,273 g/mol
Punto di fusione: 177…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00159571
CAS Number: 2060-55-1