Stampa…
5-(4-Iodophenyl)isoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23193-1G OR23193-250MG
APOSOR23193-1GEA 132 EUR
APOSOR23193-1G APOSOR23193-250MG
5-(4-Iodophenyl)isoxazole
5-(4-Iodophenyl)isoxazole
Formula: C₉H₆INO
Peso molecolare: 271.055 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681898
CAS Number: 160377-48-0