Stampa…
(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23185-1G OR23185-250MG
APOSOR23185-1GEA 72.5 EUR
APOSOR23185-1G APOSOR23185-250MG
(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol 95%
(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
Punto di ebollizione: 114…116 °C (0,05 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02682009
CAS Number: 40987-24-4