Stampa…
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-[4-(Aminomethyl)phenyl]thiophene, 4-(Thien-2-yl)benzylamine
OR23166-1G OR23166-25G OR23166-5G
APOSOR23166-1GEA 94.5 EUR
APOSOR23166-1G APOSOR23166-25G APOSOR23166-5G
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
Formula: C₁₁H₁₁NS
Peso molecolare: 189,277 g/mol
Punto di fusione: 76…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02682030
CAS Number: 203436-48-0
UN: 3259
ADR: 8,III