Stampa…
(5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR23140-1G OR23140-250MG
APOSOR23140-1GEA 314 EUR
APOSOR23140-1G APOSOR23140-250MG
(5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
(5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,184 g/mol
Punto di fusione: 94…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086105
CAS Number: 352018-88-3