Stampa…
5-Phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23138-1G OR23138-250MG
APOSOR23138-1GEA 778 EUR
APOSOR23138-1G APOSOR23138-250MG
5-Phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
5-Phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₁₀H₆ClNO₂
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681994
CAS Number: 337508-64-2
UN: 3261
ADR: 8,III