Piperidine-4-carbonyl chloride, N-CBZ protected
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₄H₁₆ClNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02677707 CAS Number: 10314-99-5 UN: 3265 ADR: 8,II |