Stampa…
1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23078-1G OR23078-250MG OR23078-5G
APOSOR23078-1GEA 183 EUR
APOSOR23078-1G APOSOR23078-250MG APOSOR23078-5G
1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Formula: C₁₀H₈BrN·BrH
Peso molecolare: 302,993 g/mol
Punto di fusione: 210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086096
CAS Number: 337508-56-2