Stampa…
5-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23041-1G OR23041-5G OR23041-25G
APOSOR23041-1GEA 69.8 EUR
APOSOR23041-1G APOSOR23041-5G APOSOR23041-25G
5-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 95%
5-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole
Formula: C₁₄H₁₀BrNO₂S
Peso molecolare: 336,204 g/mol
Punto di fusione: 90…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086087
CAS Number: 118757-11-2