Stampa…
3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2,5-Dimethylfur-3-yl)methylamine
OR22999-1G OR22999-250MG
APOSOR22999-1GEA 430 EUR
APOSOR22999-1G APOSOR22999-250MG
3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran 90%
3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran
Formula: C₇H₁₁NO
Peso molecolare: 125,168 g/mol
Punto di ebollizione: 42…56 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02677701
CAS Number: 306934-85-0
UN: 2735
ADR: 8,III