(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)methylamine, 4-(Aminomethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
OR22986-1G
OR22986-5G
OR22986-250MG
APOSOR22986-1GEA
165
EUR
APOSOR22986-1G
APOSOR22986-5G
APOSOR22986-250MG
(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine 97%
(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O Peso molecolare: 188,226 g/mol Punto di fusione: 66…68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02677687 CAS Number: 306935-01-3 UN: 3259 ADR: 8,III |