Stampa…
5-Methylisoxazole-4-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Methyl-1,2-oxazole-4-sulphonyl chloride, 4-(Chlorosulphonyl)-5-methylisoxazole, 5-Methyl-4-isoxazolesulphonyl chloride
OR22976-1G OR22976-250MG
APOSOR22976-1GEA 109 EUR
APOSOR22976-1G APOSOR22976-250MG
5-Methylisoxazole-4-sulphonyl chloride
5-Methylisoxazole-4-sulphonyl chloride
Formula: C₄H₄ClNO₃S
Peso molecolare: 181,597 g/mol
Punto di ebollizione: 56…58 °C (0,7 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681975
CAS Number: 321309-26-6
UN: 3265
ADR: 8,III