Stampa…
2-Aminofuran, N-BOC protected 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]furan, 2-(Boc-amino)furan, tert-Butyl (fur-2-yl)carbamate
OR22968-1G OR22968-250MG
APOSOR22968-1GEA 61.1 EUR
APOSOR22968-1G APOSOR22968-250MG
2-Aminofuran, N-BOC protected 97%
2-Aminofuran, N-BOC protected
Formula: C₉H₁₃NO₃
Peso molecolare: 183,204 g/mol
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02682023
CAS Number: 56267-47-1