Stampa…
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-tert-Butyl 4-ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-1,4-dicarboxylate
OR2292-1G OR2292-250MG
APOSOR2292-1GEA 132 EUR
APOSOR2292-1G APOSOR2292-250MG
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Formula: C₁₄H₂₄INO₄
Peso molecolare: 397,249 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09952119
CAS Number: 213013-98-0