Stampa…
3-Methylpiperidin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methyl-2-oxopiperidine, 2-Methyl-5-pentanelactam
OR22899-1G OR22899-250MG
APOSOR22899-1GEA 108 EUR
APOSOR22899-1G APOSOR22899-250MG
3-Methylpiperidin-2-one
3-Methylpiperidin-2-one
Formula: C₆H₁₁NO
Peso molecolare: 113,158 g/mol
Punto di fusione: 64…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00177941
CAS Number: 3768-43-2