Stampa…
3-(Methoxycarbonyl)-5-[methyl(methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2286-100MG OR2286-500MG
APOSOR2286-100MGEA 116 EUR
APOSOR2286-100MG APOSOR2286-500MG
3-(Methoxycarbonyl)-5-[methyl(methylsulphonyl)amino]benzoic acid
3-(Methoxycarbonyl)-5-[methyl(methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₆S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09954475
CAS Number: 695215-94-2