Stampa…
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3-Formylphenyl)-1H-imidazole, 3-(1-Imidazolyl)benzaldehyde
OR2268-1G OR2268-25G OR2268-5G
APOSOR2268-1GEA 183 EUR
APOSOR2268-1G APOSOR2268-25G APOSOR2268-5G
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₈N₂O
Peso molecolare: 172,183 g/mol
Punto di fusione: 80…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09836178
CAS Number: 127404-22-2