Stampa…
1-Isobutyl-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Methylprop-1-yl)-1H-benzimidazole
OR2267-1G OR2267-5G
APOSOR2267-1GEA 55.3 EUR
APOSOR2267-1G APOSOR2267-5G
1-Isobutyl-1H-benzimidazole
1-Isobutyl-1H-benzimidazole
Formula: C₁₁H₁₄N₂
Peso molecolare: 174,242 g/mol
Punto di ebollizione: 155…165 °C
Punto di fusione: 49…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464042
CAS Number: 305346-88-7