Stampa…
3-Amino-6-methoxy-1-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2266-1G OR2266-100MG OR2266-250MG
APOSOR2266-1GEA 560 EUR
APOSOR2266-1G APOSOR2266-100MG APOSOR2266-250MG
3-Amino-6-methoxy-1-methyl-1H-indazole
3-Amino-6-methoxy-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₉H₁₁N₃O
Punto di fusione: 164…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09998750
CAS Number: 1031927-24-8