Stampa…
4-(2-Aminoethyl)piperidine, 4-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR2257-1G OR2257-5G
APOSOR2257-1GEA 56.7 EUR
APOSOR2257-1G APOSOR2257-5G
4-(2-Aminoethyl)piperidine, 4-BOC protected
4-(2-Aminoethyl)piperidine, 4-BOC protected
Formula: C₁₂H₂₄N₂O₂
Punto di fusione: 48…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318373
CAS Number: 165528-81-4