Stampa…
4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)butanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22522-10G OR22522-1G
APOSOR22522-10GEA 285 EUR
APOSOR22522-10G APOSOR22522-1G
4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)butanoic acid
4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)butanoic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Peso molecolare: 222,237 g/mol
Punto di fusione: 76…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00276566
CAS Number: 14939-93-6