Stampa…
4-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)but-3-en-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22350-1G OR22350-250MG
APOSOR22350-1GEA 279 EUR
APOSOR22350-1G APOSOR22350-250MG
4-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)but-3-en-2-one
4-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)but-3-en-2-one
Formula: C₁₃H₁₃NO
Punto di fusione: 104…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00218450
CAS Number: 169057-08-3