Stampa…
3,6-Dichloro-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(3,6-Dichloro-9H-carbazol-9-yl)-1,2-propenoxide
OR22291-1G OR22291-250MG
APOSOR22291-1GEA 836 EUR
APOSOR22291-1G APOSOR22291-250MG
3,6-Dichloro-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole 95%
3,6-Dichloro-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole
Formula: C₁₅H₁₁Cl₂NO
Peso molecolare: 292,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00218276
CAS Number: 65679-71-2