Stampa…
Dioctyl malonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dioctylmalonate
OR22269-1G OR22269-250MG
APOSOR22269-1GEA 80 EUR
APOSOR22269-1G APOSOR22269-250MG
Dioctyl malonate
Dioctyl malonate
Formula: C₁₉H₃₆O₄
Peso molecolare: 328,487 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00048936
CAS Number: 16958-88-6