3-Amino-2-benzylpropanoic acid, N-BOC protected 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₅H₂₁NO₄ Punto di fusione: 94…102 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03003690 CAS Number: 26250-90-8 |