Stampa…
9-Oxodec-2-enoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR22209-1G OR22209-250MG
APOSOR22209-1GEA 432 EUR
APOSOR22209-1G APOSOR22209-250MG
9-Oxodec-2-enoic acid 95%
9-Oxodec-2-enoic acid
Formula: C₁₀H₁₆O₃
Peso molecolare: 184,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00204505
CAS Number: 334-20-3
UN: 3261
ADR: 8,III