3-Amino-4-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR22180-1G
OR22180-100MG
APOSOR22180-1GEA
16.1
EUR
APOSOR22180-1G
APOSOR22180-100MG
3-Amino-4-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 95%
3-Amino-4-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Formula:
C₈H₁₂N₂O₃S Peso molecolare: 216,257 g/mol Punto di fusione: 156…160 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00179913 CAS Number: 24962-75-2 EINECS: 246-548-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...