Stampa…
6-Hydroxypyridazine-3-carboxaldehyde 90%, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Formylpyridazin-3-ol, 3-Formyl-6-hydroxypyridazine, 6-Oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carbaldehyde
OR2217-1G OR2217-250MG
APOSOR2217-1GEA 730 EUR
APOSOR2217-1G APOSOR2217-250MG
6-Hydroxypyridazine-3-carboxaldehyde 90%, tech
6-Hydroxypyridazine-3-carboxaldehyde
Formula: C₅H₄N₂O₂
Peso molecolare: 124,097 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09998728
CAS Number: 933734-91-9