Diphenyl(vinyl)phosphine oxide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₁₃OP Punto di fusione: 115…119 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00114913 CAS Number: 2096-78-8 |