2-Benzyl-4,6-dichloropyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₈Cl₂N₂ Punto di fusione: 56…57 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00102149 CAS Number: 3740-82-7 |