Stampa…
Ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22021-10G OR22021-1G OR22021-100MG
APOSOR22021-10GEA 261 EUR
APOSOR22021-10G APOSOR22021-1G APOSOR22021-100MG
Ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate 97%
Ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀O₅
Punto di fusione: 222…223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100382
CAS Number: 23866-72-0