Stampa…
5-Methoxyquinazoline-2,4-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Diamino-5-methoxyquinazoline, 2,4-Diamino-5-methoxy-1,3-benzodiazine
OR2192-1G OR2192-500MG
APOSOR2192-1GEA 510 EUR
APOSOR2192-1G APOSOR2192-500MG
5-Methoxyquinazoline-2,4-diamine
5-Methoxyquinazoline-2,4-diamine
Formula: C₉H₁₀N₄O
Peso molecolare: 190,202 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665830
CAS Number: 27018-21-9