Stampa…
1-Bromo-4-butoxybenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-n-butoxylbenzene, 1-(4-Bromophenoxy)butane, 4-Bromophenyl but-1-yl ether
OR21904-1G OR21904-5G
APOSOR21904-1GEA 21.9 EUR
APOSOR21904-1G APOSOR21904-5G
1-Bromo-4-butoxybenzene 97%
1-Bromo-4-butoxybenzene
Formula: C₁₀H₁₃BrO
Peso molecolare: 229,114 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037100
CAS Number: 39969-57-8