Stampa…
3-(5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR21879-10G OR21879-1G OR21879-5G
APOSOR21879-10GEA 326 EUR
APOSOR21879-10G APOSOR21879-1G APOSOR21879-5G
3-(5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile
3-(5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanenitrile
Formula: C₇H₇BrN₄O₂
Peso molecolare: 259,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173665
CAS Number: 139975-78-3