Ethyl 3,5-dimethyl-4-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,4-Dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-3-ethyl-1H-pyrrole, 3,5-Dimethyl-2-(ethoxycarbonyl)-4-ethyl-1H-pyrrole
OR21807-1G
OR21807-250MG
APOSOR21807-1GEA
30.6
EUR
APOSOR21807-1G
APOSOR21807-250MG
Ethyl 3,5-dimethyl-4-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 3,5-dimethyl-4-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula:
C₁₁H₁₇NO₂ Peso molecolare: 195,258 g/mol Punto di fusione: 87…96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00030376 CAS Number: 2199-47-5 |