Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR21804-1G
OR21804-5G
OR21804-10G
APOSOR21804-1GEA
26.3
EUR
APOSOR21804-1G
APOSOR21804-5G
APOSOR21804-10G
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formula:
C₁₀H₁₃NO₅ Peso molecolare: 227,214 g/mol Punto di fusione: 93…94 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00173858 CAS Number: 77978-74-6 |