Stampa…
Ethyl 3-(2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acrylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR21780-1G OR21780-5G
APOSOR21780-1GEA 87.3 EUR
APOSOR21780-1G APOSOR21780-5G
Ethyl 3-(2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acrylate
Ethyl 3-(2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acrylate
Formula: C₁₃H₁₅ClO₄
Peso molecolare: 270,709 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085063
CAS Number: 175135-96-3