Stampa…
3-Hydroxy-1H-indazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Indazol-3-ol
OR21771-1G OR21771-250MG
APOSOR21771-1GEA 236 EUR
APOSOR21771-1G APOSOR21771-250MG
3-Hydroxy-1H-indazole 98%
3-Hydroxy-1H-indazole
Formula: C₇H₆N₂O
Peso molecolare: 134,135 g/mol
Punto di fusione: 224…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044658
CAS Number: 100922-96-1
EINECS: 230-904-2