Stampa…
2-[(4-Methylphenyl)thio]nicotinamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR21712-1G OR21712-5G
APOSOR21712-1GEA 79.9 EUR
APOSOR21712-1G APOSOR21712-5G
2-[(4-Methylphenyl)thio]nicotinamide
2-[(4-Methylphenyl)thio]nicotinamide
Formula: C₁₃H₁₂N₂OS
Peso molecolare: 244,312 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052123
CAS Number: 175135-83-8