Stampa…
2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR21707-1G OR21707-250MG
APOSOR21707-1GEA 91.6 EUR
APOSOR21707-1G APOSOR21707-250MG
2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
Formula: C₁₃H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 247,677 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067838
CAS Number: 175135-79-2
UN: 3261
ADR: 8,III