Stampa…
3-Chloro-2,6-dimethoxybenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR21587-10G OR21587-1G OR21587-5G
APOSOR21587-10GEA 260 EUR
APOSOR21587-10G APOSOR21587-1G APOSOR21587-5G
3-Chloro-2,6-dimethoxybenzamide
3-Chloro-2,6-dimethoxybenzamide
Formula: C₉H₁₀ClNO₃
Peso molecolare: 215.634 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052963
CAS Number: 90346-64-8